Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
agency
ChP, Ph. Eur.
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
4.0-5.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
215-217 °C (decomposes)
solubility
22 g/L
bulk density
530 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3][C@@H](CC(=O)N)C(=O)[O-].O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
General description
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| agency ChP, Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| form solid | form - | form solid | form powder |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line - |
| solubility 22 g/L | solubility - | solubility 22 g/L | solubility - |
| bulk density 530 kg/m3 | bulk density - | bulk density 530 kg/m3 | bulk density - |
| mp 215-217 °C (decomposes) | mp 233-235 °C (lit.) | mp 215-217 °C (decomposes) | mp 233-235 °C (lit.) |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1015651000 | 04022536022819 |
| 1015655000 | 04022536732602 |
| 1015659010 | 04022536732619 |