Y0000305
L-Asparragina monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Amida del ácido(S)-2-aminosuccínico, 4-Amida del ácido L-aspártico, Ácido (S)-(+)-2-aminosuccinámico
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
asparagine
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
233-235 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
Clave InChI
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)