Saltar a
1.00731
Sulfuric acid
95-97%, for analysis EMSURE® ISO
Sulfuric acid 95-97%
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
Ácido sulfúrico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Assay:
95-97% (alkalimetric)
Concentration:
95-97%
Form:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ácido sulfúrico al 95 - 97 %, for analysis EMSURE® ISO
Quality Level
agency
reag. ISO
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
product line
EMSURE®
assay
95-97% (alkalimetric)
form
liquid
concentration
95-97%
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
solubility
water: soluble
density
 1.834 -1.837 g/cm3 at 20 °C, 1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1 ppm, nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm, phosphate (PO43-): ≤0.5 ppm
SMILES string
OS(O)(=O)=O
cation traces
Ag: ≤0.010 ppm, Al: ≤0.050 ppm, As: ≤0.010 ppm, Au: ≤0.050 ppm, B: ≤0.050 ppm, Ba: ≤0.050 ppm, Be: ≤0.010 ppm, Bi: ≤0.050 ppm, Ca: ≤0.1 ppm, Cd: ≤0.01 ppm, Co: ≤0.01 ppm, Cr: ≤0.020 ppm, Cu: ≤0.01 ppm, Fe: ≤0.1 ppm, Ga: ≤0.05 ppm, Ge: ≤0.02 ppm, In: ≤0.05 ppm, K: ≤0.1 ppm, Li: ≤0.01 ppm, Mg: ≤0.05 ppm, Mn: ≤0.01 ppm, Mo: ≤0.02 ppm, NH4+: ≤1 ppm, Na: ≤0.3 ppm, Ni: ≤0.02 ppm, Pb: ≤0.01 ppm, Pt: ≤0.1 ppm, Sn: ≤0.05 ppm, Sr: ≤0.01 ppm, Ti: ≤0.02 ppm, Tl: ≤0.02 ppm, V: ≤0.01 ppm, Zn: ≤0.05 ppm, Zr: ≤0.02 ppm
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
General description
El ácido sulfúrico al 95-97 % (EMSURE®, ISO) se utiliza habitualmente en aplicaciones de laboratorio reguladas y muy exigentes, como el control de calidad y la producción (excepto las GMP farmacéuticas).
Application
  • Investigación sistemática de los factores clave de la precipitación de los ácidos nucleicos para el aislamiento optimizado de ADN/ARN: se examina el uso del 2-propanol en la precipitación de ácidos nucleicos, optimizando las condiciones para los procedimientos de aislamiento de ADN y ARN en biología molecular (Li et al., 2020).
  • Tinción de ARN y ADN en geles electroforéticos y en citología con zumo de bayas de Vaccinium myrtillus: se utiliza 2-propanol en el proceso de tinción de ácidos nucleicos en geles, mejorando la visibilidad y la diferenciación de las bandas de ARN y ADN (Ahokas, 2019).
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.007321.018331.12080
concentration
95-97%
concentration
-
concentration
≥65.0% (alkalimetric)
concentration
-
assay
95-97% (alkalimetric)
assay
95-97% (alkalimetric)
assay
95-97% (alkalimetric)
assay
≥98% (alkalimetric)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
agency
reag. ISO
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido sulfúrico al 95 - 97 %
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Determinación fotométrica con Cuprizon tras mineralización ácida
Determinación fotométrica con Cuprizon posterior a mineralización ácida
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Ver todos los protocolos
Artículos
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
100731250004022536009889
100731101004054839164231
100731251004022536676227
100731920104027269685690
100731051004054839164248
100731100004022536009865
100731251104022536530185
100731980004022536686387
100731101104022536530161
100731902504022536009933
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. cual es el peso neto y bruto de la presentación 1.007311000
    1 answer
    1. The net and gross weight of each package size is as follows:
      1007310510 Net wt. 0.92 Kg , Gross wt. 1.43 Kg
      1007311011 Net wt. 1.84 Kg , Gross wt. 2.01 Kg
      1007311010 Net wt. 1.84 Kg , Gross wt. 2.52 Kg
      1007312511 Net wt. 4.60 Kg , Gross wt. 4.75 Kg
      1007312500 Net wt. 4.60 Kg , Gross wt. 5.83 Kg
      1007312510 Net wt. 4.60 Kg , Gross wt. 5.93 Kg
      1007319025 Net wt. 46.0 Kg , Gross wt. 47.25 Kg
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is 95%-97% Sulfuric acid in v/v, m/v or m/m?
    1 answer
    1. The percentage reported is w/w.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. What is the difference between 1007311011 and 1007311000
    1 answer
    1. Product 1007311011 is packaged in a HPDE bottle while product 1007311000 is packaged in a amber glass bottle.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review