Documentos clave
1.01833
Supelco
Sulfuric acid
95-97%, for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Sulfuric acid
About This Item
Fórmula lineal:
H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número índice de la CE:
231-639-5
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Ácido sulfúrico, for analysis EMPARTA® ACS
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
presión de vapor
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Línea del producto
EMPARTA®
Ensayo
95-97% (alkalimetric)
Formulario
liquid
impurezas
≤2 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
residuo de ign.
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
densidad
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.2 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm
trazas de catión
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Hg: ≤0.005 ppm
NH4+: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (alkalimetric): 95.0 - 97.0 %
Identity: passes test
Appearance: passes test
Color: ≤ 10 Hazen
Chloride (Cl): ≤ 0.2 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 1 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.01 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.2 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.005 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 2 ppm
Substances reducing potassium permanganate (as SO₂): ≤ 2 ppm
Residue on ignition: ≤ 5 ppm
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.