Saltar a
V3385
Greiner Cryo.s vials
capacity 2 mL, natural cap, vial type, id field
Sinónimos:
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials, Greiner 121263
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103000
Capacity:
2 mL
Material:
colorless tube, polypropylene tube, round bottom (self-standing)
Sterility:
sterile (DNAse and RNAse free), sterile
Packaging:
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
Feature:
vial type id field, Internal thread
Parameter:
-196 °C min. temp.
El producto V3385 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
colorless tube, polypropylene tube, round bottom (self-standing)
sterility
sterile (DNAse and RNAse free), sterile
feature
vial type id field, Internal thread
packaging
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
manufacturer/tradename
Greiner 121263
parameter
-196 °C min. temp.
cap diam.
12.6 mm
capacity
2 mL
tube diam.
12.5 mm
color
natural cap
General description
Cryo.S freezing vials from Greiner are radiation sterilized along and are DNase- and RNase-free. Non-pyrogenic by LAL method. Vials and caps are made of polypropylene. Caps available in a variety of colors. 150 Cap inserts with 500 each size and 100 cap inserts with 300 each size.
Legal Information
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)