MilliporeSigma
InicioServiciosDesarrollo de productos personalizadosBolsas de transferencia de polvo a granel
Bolsas de transferencia de polvo a granel
Nos asociamos con ILC Dover, el fabricante de la bolsa de transferencia de polvo EZ BioPac®, y la combinamos con nuestra tecnología de pesaje de la cantidad correcta con el fin de ofrecerle la solución más sencilla y simple para la transferencia de polvo.
Solicitar información
Diseño de bolsas de transferencia líderes en el sector
  • El exclusivo diseño de la bolsa elimina el riesgo de derrames, junto con un recipiente exterior compatible y ha sido probado para garantizar un transporte seguro
  • La película Amorflex® 114 con propiedades antiestáticas patentada por ILC Dover garantiza la entrega del 99,9 % del producto, sin necesidad de enjuagues
  • El proceso de transferencia sin polvo incluye varias opciones para la conexión a los recipientes de hidratación: junta hermética, sin juntas o ajuste elástico
  • Diseño ergonómico para levantar la bolsa con facilidad, con un asa de bolso para las bolsas más pequeñas o asas de elevación para las más grandes
Tecnología de pesaje de la cantidad correcta
  • Pesos objetivo de hasta 100 kg, optimizados para el funcionamiento de su unidad
  • Cada unidad se llena con precisión hasta +/- 0,5 % del peso deseado y se imprime el peso neto en cada envase
  • En el informe detallado de cada lote de producto se enumeran la tara, el peso bruto y el peso neto del recipiente numerado
Un enfoque intuitivo para la manipulación de polvos a granel
Imagine ahorrar tiempo y dinero eliminando las operaciones de pesaje en su planta. Las ventajas para sus trabajadores implican la eliminación de los riesgos provocados por el movimiento repetitivo, la exposición al polvo y la gestión de recipientes de polvo de gran tamaño. ¿Las ventajas de su proceso? Una operación en general más sanitaria, limpieza y tiempo de respuesta más fáciles para los equipos de hidratación y un menor riesgo de contaminación microbiana del entorno debido al exceso de polvo en la zona. Juntas, estas ventajas pueden suponer un ahorro general de tiempo y dinero. Permítanos mostrarle más.
Secuencia de trabajo que ilustra el potencial para simplificar la manipulación de polvo a granel con las bolsas de transferencia de polvo EZ BioPac®
EZ BioPac® frente a la manipulación convencional de polvo a granel
Para obtener más información o solicitar un presupuesto, solo tiene que rellenar el siguiente formulario de respuesta.