MilliporeSigma
Recogida de muestras para laboratorio
La gestión de las muestras es fundamental en un laboratorio eficiente. Las soluciones de recogida y almacenamiento de muestras deben seleccionarse en función del tipo de muestra, la aplicación y los requisitos de manipulación. Las soluciones inteligentes facilitan la identificación, el rastreo y la recuperación de las muestras al tiempo que ofrecen un diseño ergonómico para mayor comodidad y seguridad. Ofrecemos una variedad de soluciones de almacenamiento de muestras y de laboratorio, entre ellas vialestubosfrascosbolsas, placas, gradillas y películas selladoras para proteger sus muestras y satisfacer las necesidades de almacenamiento de su laboratorio. También ofrecemospinzas y tenacillas, espátulas y cucharas de laboratorio, y levantadores celulares, esparcidores y tamices para una recogida eficiente de las muestras.   
Más información sobre
Viales
Los viales pueden utilizarse para la recogida, el almacenamiento y el transporte de las muestras y están disponibles en una variedad de materiales, tamaños y formas con varios cierres para la conservación y la recuperación de las muestras. Los viales de vidrio son más resistentes a las temperaturas más elevadas y suelen ser más químicamente inertes, lo que los hace compatibles con detergentes y disolventes agresivos. Los viales de plástico no se rompen con la misma facilidad y están disponibles en varios materiales para aumentar la compatibilidad química y la posibilidad de ser esterilizados en autoclave. Ambos tipos de viales están disponibles en versiones estériles y no estériles. Los viales son transparentes, para una fácil visualización de las muestras, o están hechos de vidrio ámbar o plástico tintado, para las muestras sensibles a la luz. Los tapones coloreados permiten una identificación rápida de las muestras.
Tubos
Los tubos se utilizan para la recogida, el transporte, el almacenamiento y el análisis de muestras sólidas o líquidas. Algunos tubos están diseñados para uso general, pero tubos específicos de aplicación, como tubos de ensayo, los tubos de cultivo, los tubos de centrífuga, los tubos de microcentrífuga, los tubos de PCR y los criotubos están diseñados para satisfacer requisitos específicos de temperatura, fuerza, esterilidad y compatibilidad química. Pueden seleccionarse diversos tipos de materiales para tubos de vidrio y plástico en función de su durabilidad, ausencia de reactividad y otras características. Los tubos de fondo redondo y cónico pueden aumentar la recuperación de la muestra. Disponemos de tubos desechables y reutilizables en función de las necesidades de comodidad y seguridad. Los tapones de rosca proporcionan una seguridad extra para evitar fugas y derrames. Los tapones y cierres a presión facilitan la manipulación de los tubos.
Botellas
Las botellas se utilizan con mayor frecuencia para almacenar productos químicos, disolventes y otros líquidos, y están disponibles en formas específicas para adaptarse a las necesidades de recuperación, seguridad y almacenamiento. Los frascos pueden ser de vidrio, por su falta de reactividad, o de varios plásticos, que tienen diferentes compatibilidades químicas. El vidrio transparente o los plásticos naturales permiten la máxima visibilidad. Se recomienda el uso de vidrio tintado en ámbar y plásticos opacos para materiales sensibles a la luz. Las botellas pueden ser desechables o estar fabricadas con materiales que soporten la esterilización en autoclave o la limpieza para su reutilización según sea necesario.
Bolsas
Las bolsas de muestreo esterilizadas Whirl-Pak® son ideales para alimentos líquidos y sólidos, lácteos, agua, medicinas, veterinaria, suelo y muestras medioambientales e industriales, así como para el muestreo de superficies, forense, genético, biomédico y farmacéutico. Las bolsas Whirl-Pak® han sido las bolsas de muestreo de confianza de los profesionales durante 60 años y ofrecen lengüetas de cierre a prueba de pinchazos, esterilidad garantizada, fácil identificación y un cierre estanco en el que puede confiar.
Pinzas y espátulas
Las pinzas y las tenazas de laboratorio son herramientas pequeñas útiles en una amplia gama de laboratorios y otros entornos de trabajo para sujetar y manipular objetos pequeños o delicados. Las pinzas y las tenazas están disponibles en una gama de tamaños, estilos y variaciones de diseño:
  • Con puntas puntiagudas, romas, redondeadas, curvas, acodadas o planas
  • Con superficies interiores lisas o dentadas para un agarre extra
  • Con mangos tipo tijera
  • Con dimensiones definidas para trabajo de precisión
  • Con asas o puntas recubiertas de espuma o silicona para un agarre adicional
  • Con pasadores guía de cierre automático/bloqueo para mantener las puntas alineadas que permita un agarre más firme
  • Con un revestimiento inerte de PTFE para evitar la contaminación, los arañazos o los daños de muestras delicadas
Las espátulas están disponibles en una gama de tamaños y estilos diseñados para romper, raspar, recoger y transferir sólidos químicos, polvos, gránulos u otros materiales. Las espátulas de laboratorio se fabrican con mangos de diferentes longitudes, con una o ambas puntas moldeadas en extremos labrados de varias formas o diseños, según la aplicación prevista.
Gradillas
Las gradillas se utilizan para soportar, organizar y almacenar varios tipos de material de vidrio, instrumental de laboratorio y otros artículos. Existen gradillas de laboratorio para pipetas, tubos de ensayo, microtubos, viales, placas de Petri, microplacas y otros materiales de laboratorio. Las gradillas están hechas de una variedad de materiales, como metal liso y recubierto de epoxi, madera y varios plásticos. Las gradillas para tubos de ensayo y microtubos tienen aberturas de varios tamaños para adaptarse a los diámetros específicos de los tubos. 
Microplacas
Las microplacas son placas multipocillos que se utilizan para almacenamiento de muestras, análisis bioquímicos y celulares y métodos analíticos. Pueden utilizarse tapas, película, cinta, tapones o tapetes para sellar las placas durante el procesamiento, la incubación o el almacenamiento. Las placas deben seleccionarse en función de:
  • Material: Las microplacas suelen estar hechas de vidrio o plástico. Las microplacas con fondo de vidrio tienen excelentes propiedades ópticas y suelen reservarse para aplicaciones de obtención de imágenes celulares de alto contenido. Las placas con fondo de plástico pueden utilizarse para una variedad de aplicaciones de fluorescencia, colorimetría, cultivo celular y obtención de imágenes celulares. Las placas de olefina cíclica están hechas de un polímero que propicia la adherencia celular y ofrece propiedades ópticas similares al vidrio.
  • Número de pocillos: Hay placas en formatos de 24, 96, 384 y 1536 pocillos en función de las necesidades de producción y los requisitos de volumen
  • Forma del pocillo: Los pocillos de fondo redondo ayudan a garantizar la mezcla y facilitan la recuperación de las muestras cuando es necesario. Las placas de fondo plano son necesarias para aplicaciones de obtención de imágenes.
  • Color de la placa: Las placas negras se utilizan normalmente para aplicaciones fluorescentes y luminiscentes de señal alta para reducir la fosforescencia de fondo y la autofluorescencia. Las placas blancas pueden utilizarse para ensayos de fluorescencia con resolución temporal y luminiscencia de baja señal. Las placas de fondo transparente permiten mediciones de lectura inferior y visualización microscópica.
  • Revestimientos de las placas: hay placas pretratadas para esterilidad o baja adsorción a proteínas, o recubiertas con colágeno, poli-D-lisina y otras moléculas para facilitar la fijación celular