MilliporeSigma
Fabricación de ADC: Conjugación
Operarios inflando una bolsa de reactor ADC
Un paso clave en la producción de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) es la conjugación de un principio farmacéutico activo de gran potencia con un anticuerpo monoclonal (AcM) mediante un enlazador. Cuando se conjugan con un anticuerpo específico, los HPAPI citotóxicos presentan beneficios terapéuticos más selectivos y mejores perfiles de seguridad.
El enlazador reacciona con residuos de lisina o cisteína accesibles en la superficie del AcM y puede provocar heterogeneidad del ADC. En los ADC de segunda generación se utilizan AcM genotecnológicos, diseñados para una unión más uniforme del enlazador, lo que reduce la variabilidad y aumenta la homogeneidad del ADC.
Póngase en contacto con nosotros si necesita más información sobre materias primas o equipos para el desarrollo o la producción interna de ADC, o si necesita subcontratar CDMO.
Servicios relacionados
  • Servicios de CDMO para ADC y bioconjugación
    Los servicios de CDMO Millipore® sobresalen en la fabricación de conjugados anticuerpo-fármaco.
  • Principios activos muy potentes
    La fabricación por contrato de HPAPI propicia el desarrollo de fármacos con experiencia global y gestión de proyectos en un solo punto.
  • Caracterización de inmunoconjugados (ADC)
    Socio de caracterización: guía de expertos sobre los componentes biológicos del conjugado fármaco-anticuerpo para análisis más seguros y fiables.
  • Extraíbles y lixiviables
    Proving that extractables and leachables from your process aren’t harmful to the final drug product is easier with Millipore® Validation Services. Our extractables and leachables (E&L) services thoroughly evaluate all contact materials and processes to mitigate concerns about process fluids.
Productos relacionados
Loading
Desarrollo
El desarrollo inicial de los ACD candidatos incluye los siguientes elementos:
  • El anticuerpo, que puede ser un AcM, un anticuerpo biespecífico (BsAb), un fragmento de unión a antígeno (Fab) u otro formato.
  • Una variedad de enlazadores para ayudar a mantener la estabilidad del ADC, ofrecer la cinética de liberación deseada y evitar la pérdida de carga activa, tras la administración al paciente.
  • Diferentes clases de carga activa, que podrían incluir moléculas pequeñas, toxinas proteínicas, péptidos biológicamente activos, enzimas y radionúclidos.
  • Diversos solubilizadores de ADC, necesarios para lograr una elevada relación fármaco-anticuerpo (DAR), un índice terapéutico más amplio y una mayor eficacia del fármaco.
Un paso de conjugación eficiente y la generación de varios ADC candidatos son esenciales para cumplir los plazos de desarrollo e identificar las opciones preferidas para avanzar en el desarrollo preclínico y clínico.
Desde las primeras fases de desarrollo, la producción de ADC debe diseñarse teniendo en cuenta la escalabilidad. La elección de tecnologías y equipos adecuados que permitan pasar fácilmente del laboratorio a la producción a gran escala facilitará la transición a la producción GMP a escala clínica y comercial. Del mismo modo, la contención debe ser el objetivo principal desde el principio, ya que los HPAPI muy citotóxicos deben contenerse para proteger a los operarios y al entorno de producción de una posible contaminación.
Fabricación
A lo largo del desarrollo y la fabricación de los ADC, pueden utilizarse tecnologías de un solo uso para mejorar la flexibilidad del proceso y eliminar el riesgo de contaminación cruzada. Sin embargo, antes de su aplicación, es crucial confirmar que cualquier tecnología de un solo uso es químicamente compatible con los disolventes orgánicos utilizados en la conjugación de ADC. Debe tenerse en cuenta el riesgo para el ADC de los extraíbles y lixiviables (EyL), ya que pueden alterar la seguridad, la identidad, la potencia, la calidad y la pureza del medicamento. Se recomienda un enfoque basado en los datos y en los riesgos para respaldar los esfuerzos de evaluación de riesgos de EyL y el cumplimiento de la normativa.
Otras consideraciones a tener en cuenta durante la fabricación de ADC y la conjugación a gran escala son:
  • Garantizar un suministro resistente y plazos de entrega fiables de las materias primas, como los AcM y los enlazadores, para mantener la continuidad de la actividad y evitar interrupciones en los procesos.
  • Aumentar la probabilidad de conjugación satisfactoria utilizando recipientes resistentes y herméticos.
  • Mejorar la eficacia de la conjugación y la solidez del proceso mediante una mezcla uniforme, la supervisión y el control de los parámetros clave del proceso, como la temperatura y el pH.
  • Considerar la ergonomía en la estrategia de contención y la selección del equipo para permitir una adición precisa y segura de los reactivos, minimizando al mismo tiempo la formación de goteo que podría comprometer la calidad del AcM y del ADC.
Explorar nuestras soluciones diseñadas para abordar los retos de la conjugación de ADC a lo largo del desarrollo y la fabricación:
  • Productos químicos de alta calidad, materias primas esenciales y excipientes para la fabricación y la formulación, como tampones, ajustadores del pH, disolventes, tensioactivos y estabilizadores. Más de 350 sustancias químicas están respaldadas por una amplia documentación a través de nuestro Programa Emprove®, lo que acelera su evaluación de riesgos. 
  • Tecnologías de un solo uso, incluido el reactor ADC Mobius® y equipos y fungibles de un solo uso para TFF, cromatografía y procesamiento aséptico para satisfacer diferentes demandas en las fases de transformación en procesos a pequeña y gran escala.  
  • Soluciones de supervisión y control en tiempo real, sistemas de muestreo y software avanzado de automatización y análisis, que llevan el control de procesos a un nuevo nivel.  
  • Servicios integrales de fabricación por contrato para AcM, cargas activas, enlazadores, productos intermedios enlazador-carga activa, bioconjugación y caracterización de productos ADC para acelerar los plazos de desarrollo y fabricación.  
Artículos relacionados
Artículos destacados
Herramientas web
Solicitar información