Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 each | Comprobar disponibilidad del carrito | $64.80 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
$64.80
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
opaque TPE
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
C-Flex 072-125-2
I.D. × O.D. × wall thickness
3.2 mm × 6.4 mm × 1.6 mm
size
50 ft
Legal Information
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material opaque TPE | material - | material - | material - |
| packaging pkg of 1 ea | packaging roll of 25 feet | packaging - | packaging roll of 25 feet |
| I.D. × O.D. × wall thickness 3.2 mm × 6.4 mm × 1.6 mm | I.D. × O.D. × wall thickness - | I.D. × O.D. × wall thickness - | I.D. × O.D. × wall thickness - |
| manufacturer/tradename C-Flex 072-125-2 | manufacturer/tradename C-Flex | manufacturer/tradename C-Flex | manufacturer/tradename C-Flex |
| size 50 ft | size - | size - | size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under C-Flex®laboratory tubing
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T7913-50FTPW | 04065272325271 |
| T7913-50FT | 04065272325264 |
| T7913-25FT | 04061833576182 |
| T7913-1EA | 04065273230604 |