Saltar a
SML3620
UNC2250
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
UNC 2250, UNC-2250, trans-4-((2-(Butylamino)-5-(5-(morpholinomethyl)pyridin-2-yl)pyrimidin-4-yl)amino)cyclohexanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H36N6O2
Número CAS:
Peso molecular:
440.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N4(CCOCC4)Cc1cnc(cc1)c2c(nc(nc2)NCCCC)N[C@@H]3CC[C@H](CC3)O
InChI key
HSYSSKFCQHXOBP-MXVIHJGJSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and highly selective Mer receptor tyrosine kinase (MerTK) inhibitor in vitro and in vivo.
UNC2250 is a potent and highly selective Mer receptor tyrosine kinase inhibitor (MerTK IC50 = 1.7 nM; Tyro3/Axl IC50 = 100/270 nM) that reduces endogenous Mer phosphorylation level (697 B-ALL IC50 = 9.8 nM post 1h treatment) and blocks ligand-stimulated activation of a chimeric EGFR-Mer in cells. UNC2250 inhibits colony-forming potential in rhabdoid (by 36% at 100 nM; BT-12 cells) and NSCLC tumor cells (Colo699 IC50 = 100 nM) with good pharmacokinetic properties. UNC2250 is reported to reduce mortality in a murine LPS-induced acute lung injury (ALI) model (2 mg/kg i.v. )
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3649SML3722SML3512
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
, White to light brown
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)