Saltar a
SML0553
NN414
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-Chloro-3-[[1-methylcyclopropyl]amino]-4H-thieno[3,2-e]-1,2,4-thiadiazine 1,1-dioxide, Tifenazoxide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2026desdeMILWAUKEE
$171.00
25 mg
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2026desdeMILWAUKEE
$683.00
$580.55
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10ClN3O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
291.78
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
$171.00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2026Detalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(CC1)NC2=NS(=O)(=O)c3sc(Cl)cc3N2
InChI
1S/C9H10ClN3O2S2/c1-9(2-3-9)12-8-11-5-4-6(10)16-7(5)17(14,15)13-8/h4H,2-3H2,1H3,(H2,11,12,13)
InChI key
KYSFUHHFTIGRJN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NN414 is a potent Kir6.2/SUR1 selective K-ATP channel opener.
NN414 is a potent Kir6.2/SUR1 selective K-ATP channel opener. Activation of the pancreatic Kir6.2/SUR KATP channels inhibits insulin release to induce beta cell rest, reducing the workload of the beta cell which is thought may prove beneficial for patients with type 2 diabetes. A recent study found that NN414 also triggered burst-like discharges in substantia nigra dopamine neurons. These K-ATP channel enabled burst-like discharges are associated with novelty-dependent exploratory behavior and may also have relevance to Parkinson′s disease.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1741SML1806SML0690
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)