Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Comprobar disponibilidad del carrito | $524.00 |
Acerca de este artículo
$524.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlerecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
clone
HBV 320, monoclonal
assay
95% (SDS-PAGE)
mol wt
14 kDa
concentration
~1 mg protein/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
hepatitis B virus ... HBVgp4(944568)
human ... HBVgp4(944568)
Biochem/physiol Actions
Deleted DNA binding domain, fully competent for self-assembly. Reacts strongly with human HBV positive serum.
Recombinant (1-144) of HBV core antigen. Deleted DNA binding domain, fully competent for self-assembly. Reacts strongly with human HBV positive serum.
Physical form
Solution in 7.5 mM phosphate buffer (pH 7.2), 75 mM NaCl, and 50% glycerol solution.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay 95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt 14 kDa | mol wt 22 kDa (plus 114 kDa galactosidse) | mol wt 18 kDa | mol wt 39 kDa (plus 114 kDa β-Gal tag) |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H7410-100UG | 04061838071224 |