Saltar a
F6758
N-Formyl-Met-Leu-Phe benzyl ester
≥97% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H37N3O5S
Número CAS:
Peso molecular:
527.68
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Nombre del producto
N-Formyl-Met-Leu-Phe benzyl ester, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C28H37N3O5S/c1-20(2)16-24(30-26(33)23(29-19-32)14-15-37-3)27(34)31-25(17-21-10-6-4-7-11-21)28(35)36-18-22-12-8-5-9-13-22/h4-13,19-20,23-25H,14-18H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,33)(H,31,34)
InChI key
JLPUHKTWXUMQGL-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
F6758-10MG04061832423265