Acerca de este artículo
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: >25 mg/mL
originator
Bristol-Myers Squibb
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccccc2CCC3CCCCN3C
InChI
1S/C22H28N2O2.ClH/c1-24-16-6-5-8-19(24)13-10-17-7-3-4-9-21(17)23-22(25)18-11-14-20(26-2)15-12-18;/h3-4,7,9,11-12,14-15,19H,5-6,8,10,13,16H2,1-2H3,(H,23,25);1H
InChI key
OJIIZIWOLTYOBS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E9156-50MG | 04061832574455 |
| E9156-10MG | 04061832574448 |