Saltar a
C5238
Chlorotoxin from Leiurus quinquestriatus (north Africa)
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (HPLC), lyophilized powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
40 μg
Comprobar disponibilidad del carrito
$288.00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C158H256N52O48S11
Número CAS:
Peso molecular:
4004.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
$288.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
solubility
aqueous buffer: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1SC[C@@H]2NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@H]3NC(=O)[C@H]4NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@
InChI
1S/C158H249N53O47S11/c1-77(2)55-96-138(241)205-105(144(247)186-86(125(165)228)28-18-47-173-156(166)167)70-264-262-68-103-131(234)177-63-115(217)176-64-116(218)183-87(25-12-15-44-159)128(231)178-65-117(219)184-88(29-19-48-174-157(168)169)129(232)179-66-118(220)185-89(26-13-16-45-160)133(236)202-107-72-267-269-75-110-149(252)195-98(56-81-23-10-9-11-24-81)143(246)208-124(80(5)213)154(257)209-123(79(4)212)153(256)199-102(61-122(226)227)141(244)196-99(58-83-62-172-76-181-83)139(242)189-92(37-39-113(163)215)136(239)190-94(42-53-260-7)132(235)182-78(3)126(229)187-91(30-20-49-175-158(170)171)134(237)188-90(27-14-17-46-161)135(238)203-108(73-266-265-71-106(146(249)193-96)204-137(240)93(38-40-114(164)216)191-151(254)111-31-21-50-210(111)119(221)67-180-130(233)97(194-147(107)250)57-82-33-35-84(214)36-34-82)148(251)198-100(59-120(222)223)140(243)197-101(60-121(224)225)142(245)206-109(150(253)201-103)74-268-263-69-104(200-127(230)85(162)41-52-259-6)145(248)192-95(43-54-261-8)155(258)211-51-22-32-112(211)152(255)207-110/h9-11,23-24,33-36,62,76-80,85-112,123-124,212-214H,12-22,25-32,37-61,63-75,159-162H2,1-8H3,(H2,163,215)(H2,164,216)(H2,165,228)(H,172,181)(H,176,217)(H,177,234)(H,178,231)(H,179,232)(H,180,233)(H,182,235)(H,183,218)(H,184,219)(H,185,220)(H,186,247)(H,187,229)(H,188,237)(H,189,242)(H,190,239)(H,191,254)(H,192,248)(H,193,249)(H,194,250)(H,195,252)(H,196,244)(H,197,243)(H,198,251)(H,199,256)(H,200,230)(H,201,253)(H,202,236)(H,203,238)(H,204,240)(H,205,241)(H,206,245)(H,207,255)(H,208,246)(H,209,257)(H,222,223)(H,224,225)(H,226,227)(H4,166,167,173)(H4,168,169,174)(H4,170,171,175)/t78-,79+,80+,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,123-,124-/m0/s1
InChI key
QPAKKWCQMHUHNI-GQIQPHNSSA-N
Biochem/physiol Actions
Chlorotoxin (CLTX) is a peptide isolated from the venom of scorpion Leiurus quinquestriatus.[1] It comprises three lysines at the N-terminal region and four disulfide bonds.[2] It can traverse the blood-brain barrier and can associate specifically with cancer cells especially in neuroblastoma, glioma, and medulloblastoma.[2] CLTX binds to chloride-gated channels (CLC30) and the matrix metalloproteinase-2 (MMP2) in glioma cells.[1] It is exploited in the imaging probe preparations for aiding non-cancer and cancer cell differentiation.[3]
Potent blocker of small-conductance Cl- channels.
Features and Benefits
This compound is featured on the Chloride Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C5856C1530171601
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
aqueous buffer: soluble
solubility
-
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble
solubility
aqueous buffer, pH 7.5: 1 mg/mL
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C5238-40UG04061832574165