Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H16ClNO6
Número CAS:
Peso molecular:
245.66
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
213-166-6
MDL number:
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClHO4/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
SHIQLFRCVFUYEK-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Application
Acetylcholine is an endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses that amplifies action potential of the sarcolemma thereby inducing muscle contractions.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?