Saltar a
83834
Ribonucleasa A from bovine pancreas
4×cryst., ~70 U/mg (acc. to Kunitz)
Sinónimos:
ARNasa, ARNasa A, Ribonucleasa pancreática, Ribonucleato 3′-pirimidinooligonucleotidohidrolasa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-646-6
Número CE:
MDL number:
Specific activity:
~70 U/mg (acc. to Kunitz)
El producto 83834 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
quality
4×cryst.
specific activity
~70 U/mg (acc. to Kunitz)
mol wt
~13,700, Mr ~13700
impurities
proteases, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
General description
La ARNasa, ribonucleasa A, es una endorribonucleasa que escinde los enlaces fosfodiéster del ARN monocatenario después de nucleótidos de pirimidina. Ataca el extremo 3′ fosfato (por ejemplo, el pG-pG-pC-pA-pG será escindido para dar pG-pG-pCp y A-pG). La mayor actividad la exhibe con ARN monocatenario. La ARNasa A es un polipéptido monocatenario que contiene cuatro puentes bisulfuro. Al contrario que la ARNasa B, no es una glucoproteína. Las ribonucleasas no hidrolizan el ADN porque el ADN carece de los grupos 2′-OH esenciales para la formación de los intermediarios cíclicos. La ARNasa A también puede hidrolizar el ARN de las muestras proteicas. La ARNasa A puede ser inhibida por alquilación de la His12 o la His119 y activada por sales de potasio y de sodio. La RNAasa se inhibe en presencia de iones de los metales pesados. La ARNasa también es inhibida competitivamente por el ADN.
Application
  • La ribonucleasa A se utiliza para eliminar el ARN de las preparaciones de ADN plasmídico y ADN genómico, y de las muestras de proteínas.
  • La ARNasa se utiliza también en el análisis de la secuencia del ARN y en los análisis de protección.
  • La RNasa A se ha utilizado como herramienta para el diseño de medicamentos asistido por ordenador.
  • La ARNasa A contribuye al análisis de las secuencias de ARN.
  • La ARNasa A hidroliza el ARN contenido en las muestras proteicas.
  • La ARNasa A apoya la purificación del ADN.
Features and Benefits
Nuestra muy estable ribonucleasa A, ARNasa A, es idónea para la eliminación del ARN, la secuenciación del ARN y la purificación del ADN.
Analysis Note
Proteína determinada mediante E.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes the RNA at a rate constant k = 1 at 25°C and pH 5.0 (Kunitz-units); M. Kunitz, J. Biol. Chem. 164, 563 (1946)
Sales restrictions may apply
The enzyme only hydrolyzes phosphodiester linkages which originate from pyrimidine-3′-phosphates, as well as a large number of 2′,3′-cyclo compounds of cytidine and uridine derivatives[1]; The return of pancreatic ribonucleases[2]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
R5500R5250R5503
specific activity
~70 U/mg (acc. to Kunitz)
specific activity
75-125 Kunitz units/mg protein
specific activity
≥70 Kunitz units/mg protein
specific activity
50-100 Kunitz units/mg protein
form
powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
mol wt
~13,700, Mr ~13700
mol wt
~13,700
mol wt
~13,700
mol wt
~13,700
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
proteases, none detected
impurities
salt, essentially free
impurities
-
impurities
salt, essentially free
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)