Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NaO9S
Número CAS:
Peso molecular:
282.20
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].OC1O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O9S.Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;/h2-10H,1H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5+,6?;/m1./s1
InChI key
MKFZWUBBFWXXKZ-XXIBIAAKSA-M
Application
D-Mannose 6-sulfate (Man-6S) occurs in some N-glycans that occur on proteins such as Dictyostelium discoideum cathepsin D and various lysosomal enzymes. Mannose 6-sulfate can be used as a reference material in the chemical analysis of Man-6S glycans.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 359130-5ML | 04061838047502 |