Saltar a
39210
2-Dimethylamino-2-methyl-1-propanol
technical, ~80% (NT)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2C(CH2OH)N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
117.19
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1732837
grade
technical
assay
~80% (NT)
impurities
~20% water
refractive index
n20/D 1.447
bp
158-160 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(C)(C)CO
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)