Saltar a
09804
Boc-β-(2-furyl)-D-Ala-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
(R)-2-(Boc-amino)-3-(2-furyl)propionic acid (dicyclohexylammonium) salt, Boc-3-(2-furyl)-D-alanine (dicyclohexylammonium) salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$154.00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17NO5 · C12H23N
Número CAS:
Peso molecular:
436.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
$154.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
color
beige
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc3ccco3)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO5.C12H23N/c1-12(2,3)18-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-17-8;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15);11-13H,1-10H2/t9-;/m1./s1
InChI key
QYEOQPFAYJEDFE-SBSPUUFOSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
233552-25G04061832853017
09804-250MG04061832462868