Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 250 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $73.90 | |
| 1 kg | Comprobar disponibilidad del carrito | $289.00 |
Acerca de este artículo
Quality Segment
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
230-235 °C/27 hPa
mp
109-112 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form powder | form - | form - | form solid |
| bp 230-235 °C/27 hPa | bp - | bp 230-235 °C/20 mmHg (lit.) | bp - |
| mp 109-112 °C | mp - | mp 109-112 °C (lit.) | mp - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - | application(s) peptide synthesis |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8083480250 | 04022536399706 |
| 8083489999 | 04022536399737 |
| 8083481000 | 04022536399713 |