Saltar a
1.02103
Calcium lactate
for soil tests
Sinónimos:
Calcium lactate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
308.29
EC Index Number:
248-953-3
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Quality Segment
autoignition temp.
610 °C
potency
3730 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
240 °C
solubility
50 g/L
bulk density
300‑500 kg/m3
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2
InChI key
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYSA-L
General description
for soil tests
Analysis Note
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance)≥ 98 %Identity (IR-spectrum)passes testpH-value (5 %; water)6 - 7K (Potassium)≤ 0.01 %Phosphate (PO₄)≤ 0.002 %Water (according to Karl Fischer)22 - 30 %
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Determinación turbidimétrica consecutiva a la extracción con LUFA análoga al tampón CAL
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
102103902504022536029467
102103025004022536029443