Saltar a
538604
Isothiocyanate, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
Methylisothiocyanate polystyrene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: amine reactive
extent of labeling
1.0-2.0 mmol/g loading
particle size
100-200 mesh
SMILES string
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.S=C=NCc3ccccc3
Application
Scavenges amines and hydrazines.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)