Merck
152951
Sigma-Aldrich
1-Bromooctane
99%
Synonim(y):
Octyl bromide
Wybierz wielkość
100 G
214,00 zł
500 G
726,00 zł
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
214,00 zł
500 G
726,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.12
Beilstein:
1733136
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
6.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.34 mmHg ( 25 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
mp
−55 °C
gęstość
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCBr
InChI
1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
Klucz InChI
VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
1-Bromooctane was used as an extraction solvent in the determination of volatile organic compounds in water samples[1]. It was also used in the synthesis of quaternary ammonium chloride-modified poly(propylenimine) dendrimers[2].
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fatma Yurt Lambrecht et al.
Chemical biology & drug design, 90(1), 141-146 (2017-01-10)
Imidazolium salts and derivatives have antitumor efficacy and toxic effects in different micro-organisms. In this study, an imidazolium bromide salt (NMI) was synthesized, and its antitumor potential was investigated by in vitro studies. Radiolabeling of synthesized NMI was carried out
Mei-I Leong et al.
Journal of separation science, 35(5-6), 688-694 (2012-01-25)
Volatile organic compounds (VOCs) are toxic compounds in the air, water and land. In the proposed method, ultrasound-assisted emulsification microextraction (USAEME) combined with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) has been developed for the extraction and determination of eight VOCs in water
Feng Sun et al.
Biosensors & bioelectronics, 100, 28-34 (2017-08-30)
This work designed a three-component polymer for the preparation of polymer dots (Pdots). The polymer contained 9-(diphenylmethylene)-9H-fluorene (DPF), 9,9-dioctyl-9H-fluorene (DOF) and 1,1'-binaphthyl moieties, and was synthesized via Pd-catalyzed Suzuki reaction. It exhibited obvious yellow-colored aggregation-induced emission (AIE) for fluorescence enhancement
Duyang Gao et al.
Theranostics, 9(18), 5315-5331 (2019-08-15)
Background: Engineering a single organic-molecule-based nanoparticle integrating precise diagnosis and effective therapy is of great significance for cancer treatment and future clinical applications but remains a great challenge. The goal of this study is to explore small organic molecule-based nanoparticles
Parmila Kumari et al.
Journal of biochemistry, 162(6), 395-401 (2017-12-01)
Genome profiling-based mutation assay (GPMA) is, to date, the only DNA sequence-based mutation assay that directly measures DNA alterations induced by mutagens. Here, the all-important congruence of mutagen assignment between DNA-based GPMA and the phenotype-based Ames test (the gold standard