Przejdź do
N6287
Nutlin-3
≥98% (HPLC), powder, Mdm2 antagonist
Synonim(y):
(±)-4-[4,5-Bis(4-chlorophenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxy-phenyl)-4,5-dihydro-imidazole-1-carbonyl]-piperazin-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
611,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H30Cl2N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
581.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nutlin-3, ≥98% (HPLC), powder
ligand
nutlin-3
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
solubility
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Roche
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CC(NCC1)=O)N2C(C3=CC=C(Cl)C=C3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4)N=C2C5=C(OC(C)C)C=C(OC)C=C5
InChI
1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)/t27-,28+/m1/s1
InChI key
BDUHCSBCVGXTJM-IZLXSDGUSA-N
Application
Nutlin-3 has been used:
  • as a drug to stimulate p53 functions in gene transfer experiment
  • to inject worms to verify the prevalent role of translationally controlled tumor protein (TCTP) in posterior amputated Eeugeniae
  • as a p53 activator in cyclotherapy studies
  • as an mdm2 inhibitor to know its effect on p53 levels, cleaved caspase 3 and Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) cleavage
Biochem/physiol Actions
Nutlin-3 is a Mdm2 (mouse double minute 2) antagonist, p53 pathway activator, and apoptosis inducer.
Nutlin-3, an antagonist of a human homolog of murine double minute 2 (HDM2). It has the ability to inhibit the HDM2-directed degradation of p53. Nutlin-3 can also enhance the transcriptional activities of p73.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Analysis Note
relative stereochemistry
Other Notes
Relative stereochemistry; racemic mixture of (4R, 5S) and (4S, 5R) enantiomers.
Legal Information
Sold under license from Hoffman-La Roche, Inc. US patent 6,734,302.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0580SML3406SML2379
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
originator
Roche
originator
-
originator
-
originator
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)