Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 740,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2970,00 zł 2524,50 zł |
Informacje o tej pozycji
740,00 zł
Nazwa produktu
Pomalidomide, ≥98% (HPLC)
ligand
pomalidomide
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
color
yellow
solubility
DMSO: ≥14 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
InChI
1S/C13H11N3O4/c14-7-3-1-2-6-10(7)13(20)16(12(6)19)8-4-5-9(17)15-11(8)18/h1-3,8H,4-5,14H2,(H,15,17,18)
InChI key
UVSMNLNDYGZFPF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CRBN(51185), CUL4A(8451), DDB1(1642), RBX1(9978)
Application
- to treat BV173 cells to study the role of proteolysis targeting chimera (PROTAC) compound, JQ1-CRBN, in inducing specific class-I major histocompatibility complex (MHC-I) peptides[1]
- for apoptosis studies and intracellular calcium analysis[2]
- as a fetal hemoglobin (HbF) agent to study the additive effect with UNC0638 on the levels of fetal hemoglobin expression in β-thalassemia/ variant hemoglobin E (HbE) erythroid progenitor cells[3]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥14 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color yellow | color - | color white to beige | color - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?