18597
Triethylammonium bicarbonate buffer
1 M, suitable for HPLC, LiChropur™
Szinonimák:
Triethylammonium hydrogen carbonate buffer
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
minőség
LiChropur™
koncentráció
1 M
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.05% non-volatile matter
pH
8.4-8.6 (20 °C in neat)
sűrűség
1.015-1.024
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
λ: 290 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?