Fontos dokumentumok
M8060
Greiner 96 well plates, polypropylene
392 μL/well, round bottom clear wells, sterile
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
colorless polypropylene
round bottom clear wells
maximum térfogat:
355 μL
méret:
96 wells
hasznos térfogat:
300 μL
sterilitás:
sterile
Jellemzők:
lid: no
material
colorless polypropylene
round bottom clear wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Greiner 650261
maximum térfogat
355 μL
méret
96 wells
hasznos térfogat
300 μL
Általános leírás
96W Microplate, well working volume 50-300 μL; maximum volume 355 μL.
Multiwell plates from Greiner. Standard microplate footprint. DNAse/RNAse free. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL. Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Egyéb megjegyzések
96 well microplate, without lid, solid round (U) bottom well design, chimney style, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 200 μm.
Alkalmasság
Black plates minimize background fluorescence. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)