Merck
81101
Supelco
Triethylamine
suitable for HPLC, LiChropur, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
N,N-Diethylethanamine
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.19
Beilstein:
605283
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NB.21
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
51.75 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
LiChropur
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
593 °F
robbanási határérték
8 %
technika/technikák
HPLC: suitable
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
sűrűség
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Abszorpció
cut-off at 250.0-280.0 nm
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Triethylamine may be used as a mobile phase in:
  • High-performance liquid chromatography (HPLC) determination of levofloxacin in soft tissue, bone, bile and serum.
  • HPLC determination of phospho- and sphingo-lipids in dairy products.
  • HPLC determination of amoxicillin in premixes.
Kiszerelés
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
12.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-11 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Analysis of phospho-and sphingolipids in dairy products by a new HPLC method
Rombaut R, et al.
Journal of Dairy Science, 88(2), 482-488 (2005)
An HPLC assay and a microbiological assay to determine levofloxacin in soft tissue, bone, bile and serum
Bottcher S, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 25(2), 197-203 (2001)
Rapid determination of amoxicillin in premixes by HPLC
Dousa M and Hosmanova R
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 37(2), 373-377 (2005)