Merck
89273
Supelco
Borate buffer
suitable for HPLC, LiChropur, 0.127-0.140 M
About This Item
UNSPSC kód:
12161705
NACRES:
NA.21
form
liquid
Minőségi szint
minőség
LiChropur
koncentráció
0.127-0.140 M
technika/technikák
HPLC: suitable
törésmutató
n20/D 1.330-1.340
pH
10.0-10.4
sűrűség
1.000-1.020 g/mL at 20 °C
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: ≤0.08
λ: 220 nm Amax: ≤0.03
λ: 230 nm Amax: ≤0.02
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)