Fontos dokumentumok
T7408
Triethylammonium bicarbonate buffer
1.0 M, pH 8.5±0.1
Szinonimák:
Triethylammonium hydrogen carbonate buffer
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
tárolási körülmény
(Tightly closed)
koncentráció
1.0 M
szín
colorless
pH
8.5±0.1
sűrűség
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for LC-MS
suitable for mass spectrometry
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
microbiology
sample preparation
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It has also been used:
- in trypsin digestion
- as a component of lysis buffer
- to adjust the pH of buffer for protein quantification
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?