Fontos dokumentumok
C4706
Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
powder
Szinonimák:
TCEP
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Protect from moisture
Minőségi szint
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
szín
white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].OC(=O)CCP(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBVAJRFEEOIAGW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a reducing agent for the reduction of sulfoxides, sulfonyl chlorides, N-oxides, and azides. It can also be used in azide-alkyne cycloaddition reaction in the presence of a copper catalyst.
- To reduce disulfide bonds in various proteins.
- As a reagent for the selective reduction of disulfides in water.
- To remove ruthenium-derived metathesis catalysts via aqueous washing of a crude reaction mixture when it is basified.
- As a reducing agent for the reduction of various alkyl disulfides such as trans-4,5-dihydroxy-1,2-dithiane.
Vigyázat
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)