Merck
79714
Supelco
Sodium acetate
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (NT)
Szinonimák:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COONa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
82.03
Beilstein:
3595639
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
99.0-101.0% (NT)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
1112 °F
minőség
LiChropur
technika/technikák
HPLC: suitable
pH
8.5-10.5
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 10%, clear, colorless
UV-elnyelés
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Fast automated online xylanase activity assay using HPAEC-PAD.: This study utilizes sodium acetate in a novel automated method for xylanase activity measurement, enhancing analytical efficiency and precision (Cürten et al., 2018).
  • Preparation and properties of type-specific M antigen isolated from a group A, type 1 hemolytic streptococcus.: The study uses sodium acetate for preparing bacterial antigens, showing its utility in microbiological and immunological analyses (Lancefield and Perlmann, 1952).
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)