Fontos dokumentumok
69413
Sodium hydroxide solution
suitable for HPLC, LiChropur™, 49.0-51.0%
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
3 mmHg ( 37 °C)
Forma
solution
koncentráció
49.0-51.0%
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.1% sodium carbnate (Na2CO3)
sűrűség
1.500-1.540 g/mL at 20 °C
λ
10 % in H2O
UV-elnyelés
λ: 240 nm Amax: ≤0.17
λ: 260 nm Amax: ≤0.15
λ: 280 nm Amax: ≤0.08
λ: 300 nm Amax: ≤0.03
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- As an extraction solvent in high-performance liquid chromatography (HPLC) in combination with inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) (HPLC ICP-MS) speciation of selenium in enriched onion leaves.
- As an analytical reagent in HPLC and HPLC coupled electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC/ESI-MS/MS) determination of flavonoids and stilbenes in red wine and related biological products.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?