Fontos dokumentumok
90360
Triethylammonium bicarbonate buffer
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
Szinonimák:
Buffer solution 1 M pH 8.5 (volatile), Triethylammonium hydrogen carbonate buffer
Forma
liquid
koncentráció
~1.0 M in H2O
törésmutató
n20/D 1.355
pH
8.4-8.6 (25 °C)
sűrűség
1.018 g/mL at 20 °C
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?