Merck
90362
Sigma-Aldrich
Triethylammonium phosphate solution
BioXtra, 1 M in H2O
Szinonimák:
Buffer solution 1 M pH 3.0, TEAP
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
1 M in H2O
törésmutató
n20/D 1.360
pH
2.9-3.1 (25 °C)
sűrűség
1.05 g/mL at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.H3O4P/c1-4-7(5-2)6-3;1-5(2,3)4/h4-6H2,1-3H3;(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNXNGGMLCSMSLH-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Triethylammonium phosphate (TEAP) buffers are highly efficient solvents, that can be used for reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC).
Egyéb megjegyzések
Mobile phase (15 mM) for reversed phase HPLC of amino acids, peptides and proteins
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
Evaluation of triethylammonium phosphate and formate-acetonitrile mixtures as eluents for high-performance gel permeation chromatography
Rivier JE
Journal of Chromatography A, 202(2), 211-222 (1980)
J.E. Rivier
Journal of Liquid Chromatography, 1, 343-343 (1979)
M.T.W. Hearn et al.
Journal of Chromatography A, 218, 497-497 (1981)