Fontos dokumentumok
57619
Acetic acid – triethylamine solution 1:1
suitable for HPLC, 2M:2M aqueous solution, LiChropur™
Szinonimák:
Triethylamine : Acetic acid 1:1 solution, Triethylammonium acetate solution
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
technika/technikák
HPLC: suitable
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 250 nm Amax: ≤0.1
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
CC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-4-7(5-2)6-3;1-2(3)4/h4-6H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Direct enantiomeric resolution of betaxolol with application to analysis of pharmaceutical products.: This study presents a method for the direct enantiomeric resolution of betaxolol, where acetic acid and triethylamine are used to facilitate the chiral separation in analytical processes, showcasing its application in pharmaceutical analysis (Hefnawy et al., 2007).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)