Fontos dokumentumok
56581
Sodium perchlorate monohydrate
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.0-101.0% (T)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
LiChropur™
technika/technikák
HPLC: suitable
pH
4.5-8.0
oldhatóság
H2O: 5%, clear, colorless
λ
10 % in water
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.03
λ: 240 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Determination of methenamine, methenamine mandelate and methenamine hippurate in pharmaceutical preparations using ion-exchange high-performance liquid chromatography (HPLC).
- Development and validation of RP-HPLC method for the dissolution and assay of etoricoxib in pharmaceutical dosage forms.
- Determination of nitrate and nitrite by HPLC in human plasma.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?