Merck
107565
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol
99%
Szinonimák:
α,α-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5C(CF3)2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
244.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.415 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
sűrűség
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OC(c1ccccc1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F6O/c10-8(11,12)7(16,9(13,14)15)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZPIZCAYJQCTNG-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol is an effective solvent for Cu(0)-mediated single electron transfer-living radical polymerization of methyl methacrylate and polymerization of styrene.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cyclic alkoxyamine-initiator tethered by azide/alkyne-?click?-chemistry enabling ring-expansion vinyl polymerization providing macrocyclic polymers.
Narumi A, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 48(15), 3402-3416 (2010)
Single electron transfer-living radical polymerization of methyl methacrylate in fluoroalcohol: Dual control over molecular weight and tacticity.
Wang W, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(22), 6316-6327 (2009)
Marcus Maschke et al.
ChemMedChem, 9(6), 1188-1194 (2014-05-20)
We report the synthesis of trifluoromethylated metallocenes (M=Fe, Ru) and related metal-free compounds for comparison of their biological properties with the aim to establish structure-activity relationships toward the anti-proliferative activity of this compound class. All new compounds were comprehensively characterized