Fontos dokumentumok
52074
Sodium phosphate monobasic
suitable for HPLC, 99.0-101.0% (T)
Szinonimák:
Monosodium dihydrogen orthophosphate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.0-101.0% (T)
form
powder or crystals
technika/technikák
HPLC: suitable
pH
4.0-4.5 (20 °C, 10% in H2O)
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL at 25 °C, clear, colorless
λ
10 % in H2O
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 260 nm Amax: ≤0.06
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 320 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- High-performance liquid chromatography (HPLC) determination of adenosine in human synovial fluid.
- Analysis of neuroendocrine tumor markers by HPLC-electrochemical detection.
- Analysis of benzalkonium chloride and its homologs using HPLC/HPCE.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.