69372
Triethylammonium acetate buffer
suitable for HPLC, 0.98-1.02 M
Szinonimák:
TAA Buffer Solution
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
0.98-1.02 M
technika/technikák
HPLC: suitable
pH
6.9-7.1
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.025
λ: 280 nm Amax: ≤0.030
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- In reversed-phase chromatography for the analysis of nucleotide sugars.
- In the analysis of oligonucleotides using ultrahigh-performance liquid chromatography (UHPLC).
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
L-metionin elválasztása, gyógyszeripari másodlagos standard; hitelesített referenciaanyag
Protocols
Separation of Sorbitol; Mannitol
Separation of null
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR
Protocol for HPLC Analysis of Bromelain on TSKgel® BioAssist® S vs. Competitive S Column