Fontos dokumentumok
L3911
Greiner multiwell plate lids
for 96 well plate with condensation rings, clear, sterile
Szinonimák:
microplate lids, microtiter plate lids, multiwell plate lids
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.15
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Greiner 656171
szín
clear
Általános leírás
  • Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
  • Corner notches for proper orientation.
  • Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
  • Free of detectable RNase and DNase.
Microplate Lid, Sterile, Single Position, High Profile, with Condensation Rings
Egyéb megjegyzések
Length: 127,5 mm; width: 85 mm; curvature +/- 300 μM. Lid height 9 mm
Alkalmasság
Non-Sterile Lid for Polystyrene MicroPlates, DNAse/RNAse, Human DNA and Pyrogen free