Merck
80948
Supelco
Sodium sulfate
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (T)
About This Item
Lineáris képlet:
Na2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.04
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
99.0-101.0% (T)
form
solid
minőség
LiChropur
technika/technikák
HPLC: suitable
mp
884 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
sűrűség
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-elnyelés
λ: 220 nm Amax: ≤0.1
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 240 nm Amax: ≤0.03
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Separation and identification of oligonucleotides differing by one base in length using Size Exclusion Chromatography combined with multi-angle light scattering (SEC-MALS) detector.