90358
Triethylammonium acetate buffer
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
Szinonimák:
Triethylammonium acetate buffer, Buffer solution 1 M pH 7.0 (volatile)
Teszt
0.95—1.05 mol
Forma
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tárolási körülmény
dry at room temperature
koncentráció
1 M
~1.0 M in H2O
technika/technikák
electrophoresis: suitable
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.357
pH
7.0
6.1
sűrűség
1.002 g/mL at 20 °C
alkalmasság
suitable for chromatography
suitable for protein modification
suitable for separation of small nucleic acid fragments
alkalmazás(ok)
detection
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-4-7(5-2)6-3;1-2(3)4/h4-6H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a buffer in proteomics studies
- as a component of the mobile phase to separate nucleotide sugars
- as a buffer for the separation of glycopeptides in proteomics research
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for Biological and Biochemical Research
- Ready available solution reduce the need for preparation time
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Chromolith® RP-18e columns optimize Oligo Standard 6 separation with varied flow rates and ion-pairing reagent evaluation.