Merck
93752
Supelco
Phosphoric acid solution
49.5-50.5%, suitable for HPLC, LiChropur
About This Item
Lineáris képlet:
H3PO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.00
Beilstein:
1921286
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NB.21
Forma
liquid
minőség
LiChropur
koncentráció
49.5-50.5%
technika/technikák
HPLC: suitable
sűrűség
1.331-1.336 g/mL at 20 °C
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: ≤0.05
λ: 220 nm Amax: ≤0.04
λ: 230 nm Amax: ≤0.03
λ: 240 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)