Fontos dokumentumok
C0267
2-Chloroacetamide
≥98%
Szinonimák:
Chloracetamide, alpha-Chloroacetamide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.05 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
mp
116-118 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)CCl
InChI
1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 2-Amino-4-chloroquinolines via o-alkylation of 4-chloro-1H-quinolin-2-ones and subsequent Smiles rearrangement.
- 2-(Formylaryloxy)acetamides by reacting with hydroxybenzaldehydes in the presence of potassium carbonate as a base.
- Biarylamine derivatives via aluminum triflate-catalyzed direct amination of benzhydrols.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.