Fontos dokumentumok
5.43839
Supelco
Potassium phosphate dibasic
anhydrous for HPLC LiChropur
Szinonimák:
Potassium phosphate dibasic, Dipotassium hydrogen phosphate, Potassium phosphate dibasic, Dipotassium Phosphate, di-Potassium hydrogen phoshpate anhydrous, Dipotassium hydrogenphosphate, Dipotassium phosphate, sec.-Potassium phosphate
About This Item
Lineáris képlet:
K2HPO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
EC index szám:
231-834-5
NACRES:
NA.21
grade
anhydrous
Minőségi szint
Forma
solid
technika/technikák
HPLC: suitable
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
oldhatóság
1600 g/L
sűrűség
2.44 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
700‑1000 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1