Fontos dokumentumok
5.43828
Supelco
ortho-Phosphoric acid
85%, for HPLC LiChropur
Szinonimák:
Phosphoric acid, o-Phosphoric acid, Orthophosphoric acid, Orthophosphoric acid
About This Item
Lineáris képlet:
H3PO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.00
Beilstein:
1921286
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.21
pH:
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Terméknév
ortho-Phosphoric acid 85%, for HPLC LiChropur
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Forma
liquid
technika/technikák
HPLC: suitable
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Kinematikai viszkozitás
30.5 cSt(20 °C)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
sűrűség
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Concentrated phosphoric acid is approx. 85% H3PO4 (aqueous).
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Cikkek
The FPP Purospher® STAR RP-8e column offers a reliable and consistent assay with strong peak shapes and linearity, ensuring precise quantification.
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.
Protocols
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.