U5128
Urea
ACS reagent, 99.0-100.5%
Szinonimák:
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≤0.001% (Heavy Metals by ICP-OES, metals basis)
99.0-100.5%
form
solid
szennyeződések
≤0.01% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.01%
mp
132-135 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
sűrűség
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Alkalmazás
- to adjust the urea nitrogen concentration to a preferred range in blood reservoir for evaluating the dialyzer urea clearance
- to prepare standards to measure urea synthesis
- to prepare standards for blood urea nitrogen assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.