Fontos dokumentumok
I1149
Iodoacetamide
BioUltra
Szinonimák:
2-Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, alpha-Iodoacetamide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99% (NMR)
Forma
powder
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
92-95 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- in protein digestion for proteomic analysis
- to alkylate protein samples
- in the denaturation of cow′s milk allergens, β-lactoglobulin (BLG) and α-lactalbumin (ALA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)